Imprimer
Flacons compte-gouttes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2750-9025 2750-9050 2750-9125 2751-9025 2751-9050 2751-9125
215-7171EA 71.1 EUR
215-7171 215-7172 215-7173 215-1058 215-1059 215-1060
Flacons compte-gouttes, Nalgene®
Flacons Flacons compte-gouttes
En PE-BD, translucide ou en PE-BD, blanc, avec bouchon à vis en PP blanc et pointe de dosage en PE-BD.
  • Bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à +80 °C
  • La pointe de contrôle des gouttes s'enclenche en place de façon sécurisée, les gouttes sont distribuées individuellement
  • Flexible, pour une manipulation aisée, étanche
  • Distribue des gouttes de 40 µl (pour des produits à base d'eau ; la viscosité affecte la taille des gouttes)
Ces flacons compte-gouttes assurent une distribution fiable et reproductible de réactifs et d'autres liquides. Ils constituent une excellente alternative aux pipettes ou aux autres distributeurs traditionnels. En outre, ils sont particulièrement adaptés à la plupart des applications de biotechnologie, de diagnostic et pharmaceutiques. Matériau blanc, idéal pour les produits sensibles aux UV.