Imprimer
Flacons compte-gouttes avec fermeture de buse articulée, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BGE514P BGE520P BGE528P BGE530P BGE536P
215-0472EA 33.3 EUR
215-0472 215-0473 215-0474 215-0475 215-0476
Flacons compte-gouttes avec fermeture de buse articulée, Azlon®
Flacons Flacons compte-gouttes
PEBD translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +80 °C
  • Manipulation aisée
Nozzle retracts into the cap to seal the bottle. Suitable for use as a dropping or wash bottle and excellent for dispensing gels.