Imprimer
Flacons à centrifuger, PC/PPCO, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3140-0250 3140-0500 3141-0250 3141-0500
525-2472EA 197 EUR
525-2472 525-0047 525-2371 525-2373
Flacons à centrifuger, PC/PPCO, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons à centrifuger
En PC ou PPCO, à col large, avec bouchon à visser en PP avec joint en silicone, autoclavables
  • Excellente résistance chimique
  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 27 500 ×g pour 250 ml et 13 700 ×g pour 500 ml
  • Le flacon de 250 ml dans le rotor Sorvall GSA doit être utilisé avec l'adaptateur 525-2300