Imprimer
Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3120-0250 3120-0500 3120-1000 3120-1010 3120-9500 3121-0250 3122-0250 3122-0500 3122-1000 3122-1010 3127-0250
525-2311EA 75.6 EUR
525-2311 525-2314 525-2316 525-2315 525-2313 525-2361 525-2331 525-2333 525-2335 525-2336 525-2341
Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Flacons Flacons à centrifuger
Avec bouchon à vis.
Lors de l'utilisation des flacons de 250 ml dans le rotor Sorvall GSA, utilisez l'adaptateur réf. 525-2300. À vitesse nominale maximale, les ensembles de bouchons d'étanchéité sont requis, veuillez voir les réf. 525-2913, 525-2914 ou 525-2915.
PPCO
Translucides, autoclavables. Excellente résistance chimique.
Supportent des forces jusqu'à 13200×g pour 250 ml, 4800×g pour 500 ml et 7100×g pour 1000 ml.
HDPE
Translucide.
Résistent à des températures pouvant descendre jusqu'à –100 °C et forces allant jusqu'à 8000×g.
PC
Transparents, autoclavables.
Supportent des forces jusqu'à 27500×g pour 250 ml, 13700×g pour 500 ml et 7100×g pour 1000 ml.
FEP
Translucides, autoclavables. Résistants aux acides, aux bases ou aux solvants. Excellents pour les extractions de chloroforme et de phénol.
Résistent à des températures allant de –100 à +150 °C et des forces jusqu'à 4000×g.