Imprimer
Flacons à centrifuger, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3143-0175 3144-0175 3145-0175
525-2431EA 118 EUR
525-2431 525-2441 525-2451
Flacons à centrifuger, Nalgene®
Flacons Flacons à centrifuger
A fond conique et bord droit, gradués.
  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 27 500 ×g et 5800 ×g pour 525-2451
  • Utilisables en centrifugeuse réfrigérée ou non réfrigérée
  • Doivent être utilisés avec l'adaptateur pour flacons coniques 525-2400