Imprimer
Bouteilles rondes à col étroit, en PEBD ou PP, avec bouchons à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2202-0005 2202-0010 2202-0020 2203-0005 2203-0010 2203-0020
215-7742EA 23.7 EUR
215-7742 215-7744 215-7748 215-7752 215-7754 215-7758
Bouteilles rondes à col étroit, en PEBD ou PP, avec bouchons à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-BD translucide ou en PPCO translucide, avec bouchon à visser en PP.
  • PE-BD: bonne résistance chimique/PPCO: très bonne résistance chimique
  • PE-BD: résistance thermique jusqu'à 80 °C/PPCO: résistance thermique jusqu'à 121 °C, autoclavable
  • Fermeture étanche
Flacons grand volume pour transporter ou conserver des produits chimiques et des solutions standard, de l'eau distillée, etc... Les flacons de 4000 et 8000 ml disposent d'un anneau moulé pour raccorder une étiquette.