Imprimer
Bonbonnes à col étroit, PEBD, avec bouchons à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2220-0010 2220-0020
216-4398EA 34.4 EUR
216-4398 216-4399
Bonbonnes à col étroit, PEBD, avec bouchons à vis, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PE-BD translucide, bouchon à visser en PP blanc.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique de −100 à +80 °C
  • Étanche
Une grande poignée permet le port de gants en caoutchouc pour une sécurité accrue lors de manipulation de liquides corrosifs. L'ouverture latérale garantit une vidange aisée et précise.