Imprimer
Carboys, wide neck, PP, with screw cap, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2235-0020 2235-0050
216-4400EA 136 EUR
216-4400 216-4401
Carboys, wide neck, PP, with screw cap, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PPCO translucide, bouchon à visser en PP blanc.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C, autoclavables
  • Col extra large, larges poignées sur les épaules, étanche, avec graduations
Pour les travaux de microbiologie, en particulier la manipulation de grandes quantités de poudre ou autres substances solides ou pâteuses.