Imprimer
Bonbonnes à col large, PP ou PC, avec bouchon à vis et robinet, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2317-0020 2317-0050 2319-0020 2319-0050 2319-0130
216-8791EA 340 EUR
216-8791 216-8792 216-8771 216-8772 216-4411
Bonbonnes à col large, PP ou PC, avec bouchon à vis et robinet, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PP translucide avec bouchon à visser en PP blanc et robinet de vidange en PP avec joint en TPE, ou en PC transparent avec bouchon à visser en PP blanc et robinet de vidange en PP avec joint en TPE.
  • PP : très bonne résistance chimique, idéal pour le stockage, le transport et la distribution de solutions, de milieux de culture et d'eau distillée/PC : bonne résistance chimique, idéal pour le stockage, le transport et la distribution d'eau stérile, de réactifs standard et de milieux de culture
  • PP : résistance à des températures comprises entre –10 et +135 °C, autoclavable/PC : résistance à des températures comprises entre –100 et +135 °C, autoclavable
  • Fermeture étanche
Col large facilitant le remplissage et le nettoyage. Pour une meilleure solidité et étanchéité, le robinet de vidange est intégré dans le flacon et non soudé. Avec graduation.