Imprimer
Bonbonnes à col large, PP, avec bouchon à vis et raccord de tube, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2301-0020 2301-0050
215-0118EA 90.4 EUR
215-0118 215-0119
Bonbonnes à col large, PP, avec bouchon à vis et raccord de tube, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PP translucide avec bouchon à vis en PP blanc et tuyau de connexion pour tuyaux de 13 mm de Ø interne.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique de –10 à +135 °C, autoclavable
  • Fermeture étanche
Le tuyau de connexion est moulé d'une seule pièce avec la bonbonne afin d'améliorer la stabilité et l'étanchéité. Le tube de sortie est positionné le plus bas possible, afin que la bonbonne puisse être complètement vidée. Larges bandoulières pratiques pour un transport facile. Avec graduation.
Informations de commande: Supplied without tubing.