Imprimer
Flacons à décanter à col large Azlon® avec bouchon à vis et robinet
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BWX072 BGH068 BGH070
215-3170EA 864 EUR
215-3170 215-3168 215-3169
Flacons à décanter à col large Azlon® avec bouchon à vis et robinet
Flacons Flacons à décanter
En HDPE, translucide.
  • Bonne résistance aux produits chimiques, bonne
  • résistance thermique de –100 °C à +80 °C (jusqu'à 120 °C sur de courtes périodes)
  • Bouchon à vis étanche
Avec bouchon à vis blanc et robinet de vidange solidement ajusté. Ouverture extra-large pour un remplissage facile. Parfaitement adaptés au stockage et au transport, ainsi qu'à la distribution de liquides. Également recommandés pour une utilisation en tant que flacons à décanter. Avec deux poignées de transport.