En PP translucide, bouchon à visser en PP (83B) blanc, joint en TPE.
Excellente résistance chimique, thermorésistantes jusqu'à 135 °C
Bonbonnes à parois épaisses, résistantes, stables, incassables, étanches
Supportent un vide total pendant 8 heures (à 20 °C)
Conçues comme bonbonnes sous vide. Bouchons à visser de transfert rapide 216-4385 à 216-4388 recommandés pour les applications sous vide. Les bonbonnes ne sont pas conçues pour être utilisées en surpression mais comme bonbonnes de transfert et d'aspiration et dans les applications biotechniques.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.