Imprimer
Bonbonnes à col étroit, PC, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2251-0020 2251-0050
216-8781EA 238 EUR
216-8781 216-8782
Bonbonnes à col étroit, PC, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PC transparent avec bouchon à visser en PP blanc.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique, de −100 à +135 °C, autoclavables
  • Légères et robustes, graduées
Can be used in any situation. Particularly suitable for the production of large quantities of nutrient and culture media, particularly for cultures that require light, e.g. algae. Ideal for storing and dispensing reagents and distilled water. Can be used in cold rooms and at temperatures below freezing.
Conduct large-volume media and culture preparation with these polycarbonateEn savoir plus