Imprimer
Aspirator bottles, narrow mouth, HDPE, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BGH034 BGH036 BGH024 BGH038 BGH026 BGH028 BGH040 BGH022
216-2780EA 88.7 EUR
216-2780 216-2798 216-2795 216-2799 216-2796 216-2797 216-2800 216-2794
Aspirator bottles, narrow mouth, HDPE, Azlon®
Flacons Flacons à décanter
Fabriquées en PE-HD, à col étroit et bouchon à vis.
  • Parfaitement adaptés au stockage en vrac, au transport de liquides et à la distribution de solvants courants ou d'eau distillée sur les paillasses de laboratoire grâce à leurs robinets étanches
  • Munies de poignées de transport (à l'exception des flacons de 5 litres)
  • Bonne résistance chimique
Les articles 216-2794 à 216-2797 ne possèdent pas de robinet de tirage
Les articles 216-2780 à 216-2800 possèdent un robinet de tirage