Imprimer
Noix de serrage
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2431 2432 2430NEU
241-7242EA 13.2 EUR
241-7242 241-0382 USBE2430NEU
Noix de serrage
Pinces Noix de serrage
Vis de serrage en plastique / métal.
  • Pour tige Ø maxi. 13 mm
  • Bloquage en croix des tiges