Imprimer
VWR®, Capsules de pesée jetables
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-0093EA 50.6 EUR
611-0093 611-0094 611-0095 611-9168 611-9169 611-9170 611-9175 611-9176 611-9177 611-9178 611-9179 611-9180 611-9181 611-9182 611-9183 611-3113 611-3114 611-3115
VWR®, Capsules de pesée jetables
Nacelles Nacelles de pesée
PS, carrées
  • Forme peu profonde, à fond plat et large, pour éviter de renverser
  • Angles arrondis pour verser facilement
  • Résistance thermique pouvant aller jusqu’à 70 °C
Ces nacelles de pesée sont souples, dotées d'une surface lisse; elles permettent de verser l'échantilon avec précision, en n'en perdant qu'un minimum. Elles sont biologiquement inertes; elles sont résistantes aux acides dilués et faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux agents de blanchiment. Elles sont parfaites pour une utilisation avec des fours à micro-ondes, des balances ou des analyseurs d’humidité.
Cdt: Ces nacelles de pesée sont fabriquées et conditionnées en salle propre; elles sont emballées dans des sachets en plastique.