Imprimer
VWR®, Nacelles de pesée antistatiques à usage unique
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-9171EA 61.6 EUR
611-9171 611-9172 611-9173 611-9174
VWR®, Nacelles de pesée antistatiques à usage unique
Nacelles Nacelles de pesée
En PS, forme hexagonale.
  • Fond plat pour éviter de renverser
  • Parois inclinées pour verser avec précision
  • Résistance thermique pouvant aller jusqu'à 70 °C
De par leur surface lisse, ces nacelles permettent de verser l’échantillon avec précision, en ne perdant qu'un minimum. Elles sont biologiquement inertes, elles résistent aux acides dilués et faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases. Il suffit de plier légèrement les nacelles pour former un bec verseur.
Cdt: Ces capsules de pesée sont fabriquées et conditionnées dans des sacs en plastique en salle blanche.