Imprimer
Poubelles
Fournisseur: TRIONYX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30GP 30RN 50GP 80GP 110GP 110RN
129-4001EA 135 EUR
129-4001 TRIO30RN 129-4002 129-4003 129-4000 TRIO110RN
Poubelles
Poubelles Conteneurs de déchets
En cas d'incendie de la poubelle, le couvercle étouffoir, par sa forme entonnoir, empêche les gaz chauds de s'évacuer et les renvoie sur le foyer qui, privé d'oxygène, s'éteint de lui même.
  • Construction en acier 8/10ème, peinture époxy
  • Bords ourlés anti-coupures en partie haute et anti-rayures en partie basse
  • Couvercle de sécurité en forme d'entonnoir qui rend l'ensemble auto-extinguible
Couleur: gris
Conformité aux spécifications CNPP FSE 8414-D, agrément TNO et IBBC n° B 89.623 ANPI et NVBB N° NT 108.