En PP.
- Orifice sur le couvercle pour la mise au rebut d'une seule main
- Exposition moindre aux déchets infectieux
- Stérilisation en une étape: inutile de retirer le sac pour autoclave
- Conception étanche de la base et des côtés
Ces collecteurs autoclavables permettent le confinement secondaire des déchets biologiques dangereux, tels que les aiguilles dans des sachets autoclavables standard. Ils ne rouillent pas, ne se rayent pas et ne se perforent pas. Un symbole rouge universel indique la présence de déchets biologiques dangereux.
Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.
Certifications: Conformité à la norme 29 CFR section 1910.1030 de l'OSHA (États-Unis) pour une utilisation comme protection contre les agents pathogènes présents dans le sang.