Imprimer
Éprouvettes coniques
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1422 1423 1424 1425
213-1821EA 15.8 EUR
213-1821 213-1822 213-1823 213-1824
Éprouvettes coniques
Éprouvettes Éprouvettes graduées
PMP (TPX), crystal clear.
  • Très bonne résistance chimique et résistance thermique jusqu'à 170 °C
  • Robustes, autoclavables
  • Volume de liquide facile à lire
Adaptées à une large gamme d'applications. Avec graduations moulées. Base large pour plus de stabilité.