Imprimer
Éprouvettes coniques
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
422 423 424 425
213-8010EA 9.2 EUR
213-8010 213-8011 213-8012 213-8013
Éprouvettes coniques
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PP translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavables jusqu'à +121 °C
  • Volume de liquide facile à lire
Adaptées à une large gamme d'applications. Avec graduations moulées. Base large pour plus de stabilité.