Imprimer
Béchers de mesure à poignée
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
440941 442941 443941 445941 446941 447941 441941 444941
213-1611EA 4.2 EUR
213-1611 213-1613 213-1614 213-0257 213-0255 213-0256 213-0262 213-0263
Béchers de mesure à poignée
Béchers
PP, hautement transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), à 100 °C pour une utilisation prolongée
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Idéaux pour une utilisation générale en laboratoire et un grand nombre d'autres applications. Avec graduation en relief et bec verseur.