Imprimer
Measuring beakers with handle, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JPB0250P JPB1000P JPB2000P JPB3000P JPB0500P JPB0050P JPB0100P JPB5000P
213-0146EA 5.4 EUR
213-0146 213-0148 213-0149 213-0150 213-0147 213-0144 213-0145 213-0151
Measuring beakers with handle, Azlon®
Béchers
PP, hautement translucide avec graduations bleues
  • Robustes avec graduations bleues nettes
  • Autoclavable à 121 ° C, durable avec une bonne résistance aux produits chimiques
  • Poignée ergonomique avec grip pour faciliter le transport