Imprimer
Béchers, forme basse
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1822 1824 1821 1823 1825 1826 1827 818 819
213-1632EA 5.1 EUR
213-1632 213-1634 213-1631 213-1633 213-1641 213-1636 213-1643 213-1644 213-1645
Béchers, forme basse
Béchers
PP, hautement translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), durée de vie optimale T°<100 °C
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations bleues faciles à lire.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.