Imprimer
Beakers, low form
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
402 404 407 410 412 415
213-0226EA 128 EUR
213-0226 213-0227 213-0228 213-0229 213-0230 NICK415
Beakers, low form
Béchers
Aluminium, with spout.
  • Bonne résistance chimique
  • Exceptionnelle résistance thermique
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.