Imprimer
Béchers, forme haute
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1015/06D 1015/02M 1015/04D 1015/14D 1015/18D 1015/22D 1015/10D 1015/26D
213-0033EA 71.1 EUR
213-0033 213-0031 213-0032 213-0035 213-0036 213-0037 213-0034 213-0415
Béchers, forme haute
Béchers
PYREX®, verre borosilicaté, avec bec.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Autoclavable
Graduations de volume et zone d'étiquetage.
Certifications: DIN 12331, ISO 3819