Imprimer
Béchers, forme basse
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
110205 110305 110405 110605 110905 111005
213-1602EA 30.7 EUR
213-1602 213-1603 213-1604 213-1605 213-1606 213-1609
Béchers, forme basse
Béchers
PFA translucide, avec bec verseur.
  • Excellente résistance chimique
  • Résistance thermique élevée comprise entre -270 et +250 °C
  • Autoclavable
Pour applications exigeantes. Ne pas poser sur une plaque chauffante. Avec graduation en relief. Convient pour l'analyses de traces.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056