Imprimer
Beakers, tall form
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
213-1169EA 66.4 EUR
213-1169 213-1170 213-1171 213-1172 213-1173 213-1174 213-1175 213-1176 213-1178 213-0470
Beakers, tall form
Béchers
Verre borosilicaté 3.3, avec bec verseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Autoclavable
  • Repères de volume et zone plage d'inscription
L'alternative économique pour une large palette d'applications en laboratoire.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819