Imprimer
Béchers, triangulaires, Tricorn™
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B700-100 B700-1L B700-250 B700-400 B700-800 B700-50
212-9302EA 87.8 EUR
212-9302 212-9306 212-9303 212-9304 212-9305 212-9301
Béchers, triangulaires, Tricorn™
Béchers
These Tricorn™ beakers are made of polypropylene, provide three dripless pouring spouts that offers more security.
  • Autoclavable
  • Tough and unbreakable
Suitable for use with commonly used acids, alkalis and solvents.
Cdt: All sizes are available 100 per case.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904