Imprimer
Béchers forme basse
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
60503 60603 60703 60803 60903 61003 61103 61203 61403 61503 61603 61703 61803
213-1752EA 2.4 EUR
213-1752 213-1754 213-1756 213-1758 213-1759 213-1760 213-1761 213-1763 213-1765 213-1766 213-1768 213-1770 213-1762
Béchers forme basse
Béchers
En PMP (TPX) transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +150 °C (+170 °C à court terme)
  • Pour l’autoclavage, nous recommandons la version à graduation en relief
  • Afin de ménager l’impression, nous conseillons de ne pas dépasser une température de 60 °C lors du nettoyage
Pour un usage général en laboratoire. Avec bec verseur et graduation rouge très lisible.
ISO 7056- 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en complément à la norme ISO 7056
Certifications: ISO 7056- 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en complément à la norme ISO 7056.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable