Imprimer
Béchers forme basse, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1510-0050 1510-0100 1510-0250 1510-0600 1510-1000
213-0212EA 48.8 EUR
213-0212 213-7212 213-7214 213-7216 213-7217
Béchers forme basse, Nalgene®
Béchers
PTFE/PFA, transparent, sans bec.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à des températures de ‒270 à +250 °C
  • Autoclavables
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.