Imprimer
Béchers forme basse, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1203-0030 1203-0050 1203-0100 1203-0150 1203-0250 1203-0400 1203-0600 1203-1000 1203-2000 1203-4000
213-7130EA 36.8 EUR
213-7130 213-7131 213-7132 213-7133 213-7134 213-7135 213-7136 213-7137 213-7138 213-7139
Béchers forme basse, Nalgene®
Béchers
PMP (TPX) crystal clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +150 °C, autoclavables à +121 °C (jusqu'à 20 minutes)
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Conçus pour un usage général en laboratoire. Avec bec verseur et graduations imprimées faciles à lire avec code taille, code plastique, température maximale d'utilisation et pictogramme 'Non ignifuge'. Nervurés pour faciliter l'empilage. Conception à bec unique anti-goutte pour un contrôle précis du versement.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056