Imprimer
VWR®, Béchers, forme basse
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
213-1621EA 29.8 EUR
213-1621 213-1622 213-1623 213-1624 213-1642 216-1643 219-1644 222-1645 213-1725 213-1726
VWR®, Béchers, forme basse
Béchers
PP, transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +121 °C (pendant 20 minutes), utilisation prolongée à +100 °C
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations bleues faciles à lire.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056