Imprimer
VWR®, Béchers forme basse
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
213-1120EA 71.1 EUR
213-1120 213-1121 213-1122 213-1123 213-1124 213-1125 213-1126 213-1127 213-1128 213-1130 213-1131 213-1132 213-0469
VWR®, Béchers forme basse
Béchers
Verre borosilicaté 3.3, avec bec verseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Autoclavable
  • Repères de volume et plage d'inscription
Une alternative économique pour une large palette d'applications en laboratoire.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819