Imprimer
Paniers cylindriques
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10050 10051 10052 10053 10054 10055 10057 10056
216-2840EA 129 EUR
216-2840 216-2841 216-2842 216-2843 216-2844 216-2845 216-2846 BOCH10056
Paniers cylindriques
Paniers Paniers en maille d'acier
En fil d'acier inoxydable.
  • Grille en fils soudés par points 8×8×1 mm
  • Polissage électrolytique et anti-rouille
  • Bords renforcés
Ces paniers avec anse repliable permettent le transport, rangement, nettoyage et la stérilisation des ustensiles de laboratoire.