Imprimer
Paniers en fils métalliques
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7500900 7500901 7500902 7500903 7500904 7500905 7500906 7500907 7500929
215-7411EA 128 EUR
215-7411 215-7412 215-7414 215-7416 215-7418 215-7420 215-7422 215-7424 215-3300
Paniers en fils métalliques
Paniers Paniers en maille d'acier
En acier inoxydable.
  • Maille soudée par points 8×8×1 mm
  • Polissage électrolytique
  • Bords renforcés
Ces paniers peuvent être utilisés pour le transport, le stockage, le nettoyage et la stérilisation des ustensiles de laboratoire.