Imprimer
Paniers-égouttoirs pour tubes
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F187370010 F187380010 F187390010 F187370000 F187380000
489-2210EA 116 EUR
489-2210 489-2211 489-2212 489-2230 489-2231
Paniers-égouttoirs pour tubes
Paniers Paniers pour tubes à essais
En PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Sterilisable and autoclavable
Ces paniers sont conçus pour l'autoclavage, le rinçage, le transport et le rangement de la verrerie.
Couleur: blanc