Imprimer
Sacs autoclavables
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
643401_500 644201_500 646401_300 649401_200 644401_500
129-9721EA 506 EUR
129-9721 GREI644201_500 129-9723 129-9724 129-9722
Sacs autoclavables
Sachets Sacs à déchets
Ces sacs à destruction sont particulièrement adaptés à l'élimination de déchets contaminés au laboratoire. Ils permettent la stérilisation en autoclave à vapeur humide.
  • Sachets pour la stérilisation en autoclave ou au four, resistants à 160 °C au four et 134 °C en autoclave
  • Adaptés aux stérilisateurs à air chaud