Imprimer
Sacs pour déchets biologiques dangereux
Fournisseur: Alpha Packaging
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
121-075 121-076 121-077 121-078
129-0354EA 130 EUR
129-0354 129-0355 129-0356 129-0357
Sacs pour déchets biologiques dangereux
Sachets Sacs à déchets
Sacs transparents avec marquage jaune et noir imprimé du logo Biohazard et indication de la limite de remplissage.
En PE, jauge 500, transparent, avec mention «biohazard»
  • De format parallélépipédique
  • Avec double cordon de serrage