Imprimer
VWR®, Sacs pour déchets biologiques dangereux, PP
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-0037EA 144 EUR
129-0037 129-0038
VWR®, Sacs pour déchets biologiques dangereux, PP
Sachets Sacs à déchets
Ces sachets robustes conviennent parfaitement à l'élimination de déchets biologiques dangereux, nécessitant un autoclavage préalable. PP, épaisseur: 50 µm, rouge.
  • Autoclavables jusqu'à 135 °C
  • Disponibles avec ou sans indicateur de température
  • Indicateur de température blanc avant l'autoclavage, noir après
  • Inscription 'Contents Have Been Autoclaved' indiquant un autoclavage réussi
  • Rouge fluorescent pour une identification aisée et mention 'Biohazard' très lisible avec signes d'avertissement correspondants
Les sachets sont conçus pour résister à la tension au niveau des coutures latérales et sont suffisamment solides pour contenir des objets dans le laboratoire.
The bags meet the requirements of the 480 g tensile strength test as described in ASTM D 299-94A.
Certifications: Les sachets sont conformes aux exigences du test de résistance à la déchirure de 480 g selon ASTM D 299-94A.