Imprimer
VWR®, Sac à risque biologique, PP
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-0025EA 228 EUR
129-0025 129-0026 129-0027 129-1564
VWR®, Sac à risque biologique, PP
Sachets Sacs à déchets
Ces sachets robustes conviennent parfaitement à l'élimination de déchets biologiques dangereux, nécessitant un autoclavage préalable. Une fermeture par cordon permet l'extension et l'aération des sachets, lors du refroidissement. Bonne résistance aux accrocs et aux perforations. Deux types de sachets: transparents sans indicateur de température ou orange avec indicateur de température.
En PP, épaisseur: 50 µm, avec mention “Biohazard”
  • Autoclavables jusqu'à 135 °C
  • Le texte de l’indicateur de température utile est blanc avant l’autoclavage, puis noir
  • La notification « Le contenu a été autoclavé » indique la réussite de l'autoclavage
  • Étiquette « Biohazard » (Déchets biologiques dangereux) clairement visible avec symbole d'avertissement correspondant
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D 709-98.
Certifications: Les sachets suivent les exigences de la norme de contrôle de pénétration de 165 g selon ASTM D1709-98.