Imprimer
VWR®, Sacs pour déchets non-dangereux
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-0022EA 401 EUR
129-0022 129-0023
VWR®, Sacs pour déchets non-dangereux
Sachets Sacs à déchets
Ces sacs robustes conviennent parfaitement à l'élimination de déchets non dangereux qui nécessitent un autoclavage.
En PP, 50 µm, transparent, film plastique épais, avec surface inscriptible.
  • Autoclavables jusqu'à 121 °C
  • Grande résistance aux accrocs et aux chocs
  • Des soudures spéciales réduisent les risques de fuites
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D1709-98.
Certifications: Les sachets suivent les exigences de la norme de contrôle de perforation de 165 g selon ASTM D1709-98.