Imprimer
Supports pliants pour sacs à déchets, Clavies®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F131920001 F131920002 F131920003 F131920102
129-1026EA 163 EUR
129-1026 129-1012 129-1027 BELAF131920102
Supports pliants pour sacs à déchets, Clavies®
Portoirs Porte-sachets
Permettent de garder les sacs à déchets Biohazard bien ouverts et donc prêts à l'emploi.
  • Supports en fil d'acier inoxydable
  • Fond en PP orange servant également de bac de récupération en cas de fuite
  • Autoclavables à 121 °C
Informations de livraison: Fournis non montés