Imprimer
VWR®, Sachets, avec barrette de fermeture
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-0012EA 342 EUR
129-0012 129-0013 129-0010 129-0011 129-9870 129-9884 129-9885 129-9886 129-9887 129-0417 129-0418 300-0107 129-9019 129-9020 129-9021 129-9022 129-9023 129-9024 129-9025 129-9026 129-9027 129-9028 129-1161 129-1162 129-9800 129-9801 129-9802 129-9803 129-9804 129-9805 129-9806 129-9808 129-9807 129-9809 129-9810 129-9813 129-9814 129-9815 129-9816 129-9817 129-9029
VWR®, Sachets, avec barrette de fermeture
Sachets Sachets d'échantillonnage
LDPE bags with safety tabs, manufactured and packed in sterile conditions.
  • Ces sachets souples, sûrs et exempts de contamination garantissent des résultats d'analyse fiables
  • Sans RNase, DNase, non pyrogènes et sans BPA
  • Méthode économique et efficace de prélèvement, de stockage et de transport d'échantillons
  • Bande de fermeture renforcée par un fil d'acier permettant de maintenir le sachet ouvert pendant le remplissage
  • Double système rabattable unique garantissant une fermeture étanche temporaire
Utilisation universelle pour les échantillons d'aliments, de liquides, de céréales, de produits pétroliers, de matières animales, de déchets et de sol. Convient pour l’échantillonnage de l'environnement (échantillons de surface), l’échantillonnage des carcasses, la recherche biomédicale et pharmaceutique, les procédures d'assurance qualité (QA/QC), l’industrie agroalimentaire, ainsi que la médecine clinique et vétérinaire.
Le sachet opaque est utilisé dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et environnemental. La résine noire constitue une barrière totale contre la lumière et protège les substances photosensitives telles que les vitamines, les produits chimiques et pharmaceutiques, ou les compléments alimemtaires, les extraits de plantes et les tissus biologiques.