Imprimer
Film, Kodak BioMax® XAR
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1651496 1651512 8532665
730-3216EA 0 EUR
730-3216 730-3217 730-3234
Film, Kodak BioMax® XAR
Films autoradiographiques Films
Le film BioMax® XAR est un film autoradiographie destiné à tous les isotopes et étiquettes de chimiluminescence couramment utilisés. Le film est recouvert d'une émulsion sur les deux faces d'une base transparente, et convient à la fois à l'autoradiographie directe et aux expositions réalisées à l'aide d'écrans d'intensification, notamment d'écrans d'intensification BioMax®.
  • Adapté au traitement à la fois manuel et automatisé
Manipulation de chambre noire : le film BioMax® XAR doit être manipulé en utilisant une lampe d'éclairage de sécurité équipée d'un filtre d'éclairage de sécurité GBX-2 et d'une ampoule dépolie de 15 W (d'autres filtres d'éclairage de sécurité peuvent entraîner un plus grand voile d'arrière-plan ou une exposition indésirable de l'image). L'éclairage de sécurité doit être positionné à au moins 120 cm du film à tout moment. Réduire la durée d'exposition du film aux conditions d'éclairage de sécurité.