Imprimer
Feuilles d'aluminium
Fournisseur: Alujet-Universal
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
52031531 52031545 52092045 52151045 52151050 52151055 52151060 52185050 520301530 52151025 521501030 52151035 52151040
293-4175EA 91.1 EUR
293-4175 293-4176 293-4177 293-4178 293-4179 293-4180 293-4181 293-4182 293-4183 293-4184 293-4185 293-4186 293-4187
Feuilles d'aluminium
Feuilles d'aluminium
En aluminium pur 99,0 - 99,5%, souple. Pour des applications d'emballage, de recouvrement ou d'isolation.
  • Grands rouleaux économiques pour une utilisation sur dérouleur
  • Disponibles en différentes largeurs et épaisseurs
  • Longueur de rouleau au choix