Imprimer
Adapters, receiver, with short or long stem, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RA1/14 RA1/03 RA1/01 RA1/02 RA1/11 RA1/12 RA1/13 RA1/04
BIBBRA1/14EA 171 EUR
BIBBRA1/14 271-0004 271-0002 271-0003 271-0005 201-0618 201-0619 BIBBRA1/04
Adapters, receiver, with short or long stem, Quickfit®
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
PYREX®, borosilicate glass.
  • Repère de volume et zone de marquage
  • Excellente stabilité chimique et mécanique, autoclavable à 121°C
  • Co à ouverture large, livré avec bouchon en phénoplaste
Useful for feeding distillate from condensers into receiving vessels.