Imprimer
Adaptateurs à col de cygne, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MA6/22 MA6/33
201-8576EA 68.1 EUR
201-8576 201-3010
Adaptateurs à col de cygne, Quickfit®
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
PYREX®, verre borosilicaté
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Avec joint à filetage (taille 13) pour s'adapter aux thermomètres, capillaires à ébullition, etc.