Imprimer
Adaptateurs multiples
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05010011 05010022 05010033 05010044
201-2215EA 39.6 EUR
201-2215 201-2218 201-0337 201-2216
Adaptateurs multiples
Composants de distillation Adaptateurs multiples
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Deux rodages normalisés femelles et un mâle, deux cols parallèles.