VWR®, Milieux de culture déshydratés en sachets MediaBag T
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Chaque MediaBag T ( tube-sachet ) est rempli de médias granulés pré-pesés. Connectez l'unité de filtration de 0,2 μm de manière aseptique au tube en utilisant le dispositif de connexion. Ajoutez de l'eau dans des conditions aseptiques dans le sachet via le système de filtration. Protégez l'extrémité du tube avec le bouchon rouge.